810285P
Avanti
TopFluor™ Lyso PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 810285P, powder
Synonyme(s) :
1-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (LPE; may contain up to 10% of the 2-LPE isomer)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (810285P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 810285P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques