Principaux documents
810127C
Avanti
18:1 NBD Lyso PE
Avanti Research - A Croda Brand 810127C
Synonyme(s) :
1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl) (ammonium salt)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C29H50N5O10P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
659.71
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (810127C-500ug)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 810127C
Concentration
0.5 mg/mL (810127C-500ug)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
18:1 NBD Lyso PE is a fluorescent analog used as a phospholipid marker.
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810127C-500ug)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Mitochondria: One of the origins for autophagosomal membranes?
Luo S, et al.
Mitochondrion, 9(4), 227-231 (2009)