Z768162
Flask inlay for RCT and RET magnetic stirrers
fits flask, 100 mL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
aluminum
anodized aluminum
Caractéristiques
fits flask 100 mL
Holds 1x 100 ml
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
IKA 0025000641