Principaux documents
Z768006
Flask carriers for RCT and RET magnetic stirrers
fits flask, 100 mL without handles
About This Item
Code UNSPSC :
41102404
Nomenclature NACRES :
NB.72
Matériaux
aluminum
Caractéristiques
fits flask 100 mL without handles
Holds 1x 100 ml
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
IKA 0025000634
Catégories apparentées
Description générale
Flask carrier without handle for use IKA stirrers, can hold 1 x 100ml round bottom flask. Outside diameter 142 mm