Z276561
Ace Hirsch filter funnel
capacity 170 mL, porosity 10-20 μm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 718718
Capacité
170 mL
Diam. du disque
30 mm
Diam. du filtre
30 mm
Dimension de pores
10-20 μm porosity