Z276553
Ace Hirsch filter funnel
capacity 25 mL, porosity 10-20 μm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 718708
Capacité
25 mL
Diam. du disque
20 mm
Diam. du filtre
20 mm
Dimension de pores
10-20 μm porosity