Z235547
Ferrules HP style
graphite, I.D. 0.8 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
SB.54
Produits recommandés
Matériaux
graphite
D.I.
0.8 mm
Compatibilité
for use with 0.53 mm I.D. columns in HP instruments