Principaux documents
UFC40SV25
Millipore
Filtre à centrifuger Ultrafree®, volume d'échantillon de 2 ml
pore size 5.0 μm, PVDF membrane (hydrophilic)
Synonyme(s) :
Centrifuge filter
About This Item
Code UNSPSC :
41104916
eCl@ss :
36100101
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
holdup volume 10 μL
Fabricant/nom de marque
Ultrafree®
Paramètres
2 mL sample volume
50 °C max. temp.
Technique(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Longueur
77 mm
Diamètre
16.3 mm
Surface de filtration
0.8 cm2
Volume de travail
5 mL
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
5.0 μm pore size
Application(s)
sample preparation
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le filtre à centrifuger Ultrafree®-CL est un filtre à usage unique utilisé pour éliminer les particules dans les solutions biologiques aqueuses. Le film de fluorure de polyvinylidène (PVDF) Durapore® présente la liaison protéinique la plus réduite de toutes les couches de microfiltration.
Application
Le filtre à centrifuger Ultrafree®-CL a été utilisé pour l'ultrafiltration afin de déterminer le pouvoir de rétention d'eau de l'échantillon de cellulose ainsi que pour la biomasse brute et après prétraitement hydrothermique à partir des variants naturels de Populus. Il a également été utilisé pour la purification des anticorps anti-protéines à doigts de zinc de type GRF contenant 1 unité (C4orf21 ou ZGRF1).
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Xiaoxiao Jiang et al.
Bioresource technology, 329, 124911-124911 (2021-03-06)
To enhance the cellulose hydrolysis at high solid loadings, an increased mixing intensity is generally required for the high solid loading hydrolysis, while it leads to higher energy consumption. In this study, the impact of mixing intensity on cellulose conversion
Vanessa A Thomas et al.
Biotechnology for biofuels, 10, 292-292 (2017-12-12)
Populus natural variants have been shown to realize a broad range of sugar yields during saccharification, however, the structural features responsible for higher sugar release from natural variants are not clear. In addition, the sugar release patterns resulting from digestion with
André Brannvoll et al.
Cell reports, 32(1), 107849-107849 (2020-07-09)
Replication-blocking DNA lesions are particularly toxic to proliferating cells because they can lead to chromosome mis-segregation if not repaired prior to mitosis. In this study, we report that ZGRF1 null cells accumulate chromosome aberrations following replication perturbation and show sensitivity