Principaux documents
S919314
3-(TRIFLUOROMETHYL)BENZALDEHYDE DIMETHYL MERCAPTAL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H11F3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.322
Numéro MDL:
Autres remarques