MABN1853
Anti-Neuregulin-2 Antibody (NRG2), clone 8D11
clone 8D11, from mouse
Synonyme(s) :
Pro-neuregulin-2, membrane-bound isoform, Pro-NRG2, Neuregulin-2, NRG2, Divergent of neuregulin 1, DON-1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8D11, monoclonal
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Nrg2(100042150)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected NRG2 immunoreactivity among ErbB4+ interneurons in CA1 strata pyramidale and radiatum of 4% paraformaldehyde-fixed, 0.25% Triton X-100-permeabilized rat brain sections (Vullhorst, D., et al. (2015). Nat. Commun. 6:7222).
Neuroscience
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Purkinje cells surface Neuregulin-2 (NRG2) immunoreactivity in human cerebellum tissue sections.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable