Principaux documents
S821829
2,4,6-TRIS(5-(4-BROMOPHENYLAZO)-2-HYDROXYPHENYL)BOROXIN
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C36H24B3Br3N6O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
908.774
Numéro MDL:
Autres remarques