Principaux documents
S98125
TRIPHENYL-BORANE, COMPOUND WITH 3-AMINO-BUT-2-ENENITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H21BN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.237
Numéro MDL:
Autres remarques