Principaux documents
S310255
TRIPHENYL-(2-TRIETHYLSILANYL-ETHYL)-PHOSPHONIUM, BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H34BrPSi
Poids moléculaire :
485.525
Numéro MDL:
Autres remarques