Principaux documents
L159980
(DIBROMO(TRIPHENYLPHOSPHONIO)METHYL)(TRIPHENYL)PHOSPHONIUM DIBROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C37H30Br4P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
856.215
Numéro MDL:
Autres remarques