Principaux documents
S308692
2,3,4,5,6-PENTAHYDROXY-HEXANOIC ACID PROPYLAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H19NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.255
Numéro MDL:
Autres remarques