Principaux documents
R950017
2-(2,4-DINITROPHENYL)-5-METHYL-2,4-DIHYDRO-3H-PYRAZOL-3-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H8N4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.199
Numéro MDL:
Autres remarques