Principaux documents
S291056
ACETIC ACID 4,5,6-TRIACETOXY-2-AZIDOMETHYL-TETRAHYDRO-PYRAN-3-YL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H19N3O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
373.322
Numéro MDL:
Autres remarques