Principaux documents
T291056
4-[(10ALPHA)-5-METHYLABIETA-8,11,13-TRIEN-19-YL]-1,2,4-TRIAZOLIDINE-3,5-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H33N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
383.53
Numéro MDL:
Autres remarques