Principaux documents
R411272
2-(9,10-DIOXO-9,10-DIHYDRO-ANTHRACEN-1-YLAMINO)-BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H13NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
343.342
Numéro MDL:
Autres remarques