Principaux documents
PH007685
2-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)benzenesulfonic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H10N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.256
Numéro MDL:
Autres remarques