Principaux documents
472077
Sigma-Aldrich
2-(4-Hydroxyphenyl)-5-pyrimidinol
90%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H8N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Niveau de qualité
Essai
90%
Forme
powder or crystals
Impuretés
<10% water
Pf
235-240 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(cc1)-c2ncc(O)cn2
InChI
1S/C10H8N2O2/c13-8-3-1-7(2-4-8)10-11-5-9(14)6-12-10/h1-6,13-14H
Clé InChI
BKOPBDRWHKDPPN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable