Principaux documents
PH001962
2-hydroxy-5-[(E)-(3-nitrophenyl)diazenyl]benzoic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H9N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.234
Numéro MDL:
Autres remarques