Principaux documents
R586889
2-HYDROXY-5-((4-NITROPHENYL)DIAZENYL)BENZALDEHYDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H9N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.234
Numéro MDL:
Autres remarques