Principaux documents
N28353
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene
99%
Synonyme(s) :
2-Nitro-m-xylene
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.16
Beilstein:
2046066
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.521 (lit.)
pb
225 °C/744 mmHg (lit.)
Pf
14-16 °C (lit.)
Densité
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(C)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
HDFQKJQEWGVKCQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Jung Seok Lee et al.
Macromolecular bioscience, 15(9), 1314-1322 (2015-06-04)
We designed poly(β-amino esters) (PBAEs) bearing both UV light- and pH-sensitive groups and used PBAEs to prepare nanoparticles (NPs) that can be utilized for on-demand burst release of guest molecules in response to multiple triggers. Due to the presence of