Principaux documents
L368113
4-((((4-ETHYL-5-(3-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)ACETYL)AMINO)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H18N6O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
382.447
Numéro MDL:
Autres remarques