Principaux documents
L145394
ME 4-((((1,2,4)TRIAZOLO(5,1-B)(1,3)BENZOTHIAZOL-2-YLTHIO)ACETYL)AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H14N4O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.465
Numéro MDL:
Autres remarques