Principaux documents
L223530
2-((5,6-DIPHENYL-1,2,4-TRIAZIN-3-YL)THIO)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H14N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.391
Numéro MDL:
Autres remarques