937428
Rockphos Pd G6 Br
Synonyme(s) :
2,3-dihydro-1H-indole-2-thione
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder or crystals
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Cross Couplings
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Couleur
light green to dark green-beige
Groupe fonctionnel
(Palladium)
phosphine
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1=C(C2=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C2C(C)C)C([P]([Pd](Br)C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3)(C(C)(C)C)C(C)(C)C)=C(OC)C=C1
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable