Principaux documents
L163392
DIMETHYL 1-METHYL-7-OXABICYCLO(2.2.1)HEPTA-2,5-DIENE-2,3-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H12O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.215
Numéro MDL:
Autres remarques