SMB01033
Bis(methylthio)gliotoxin (FR-49175)
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
Bisdethiobis(methylthio)gliotoxin, S,S-Dimethyl gliotoxin, dimethylgliotoxin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
natural
Essai
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Poids mol.
356.46
Solubilité
water: soluble
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
S([C@]21N([C@@H]3[C@H](C=CC=C3C2)O)C(=O)[C@](N(C1=O)C)(SC)CO)C
InChI
1S/C15H20N2O4S2/c1-16-12(20)14(22-2)7-9-5-4-6-10(19)11(9)17(14)13(21)15(16,8-18)23-3/h4-6,10-11,18-19H,7-8H2,1-3H3/t10-,11-,14+,15+/m0/s1
Clé InChI
OVBAGMZLGLXSBN-UOVKNHIHSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable