Principaux documents
L134473
2-(2-HYDROXY-3-METHOXYBENZYLIDENE)MALONONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H8N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.199
Numéro MDL:
Autres remarques