Principaux documents
R433373
2-(4-HYDROXY-3-METHOXY-PHENYL)-QUINOLINE-4-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H13NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.297
Numéro MDL:
Autres remarques