JRD0260
1,4-Diphenyl-1H-pyrazol-5-amine
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H13N3
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
Nc1c(cnn1-c2ccccc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C15H13N3/c16-15-14(12-7-3-1-4-8-12)11-17-18(15)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,16H2
Clé InChI
OGWIUGFQFNQLNI-UHFFFAOYSA-N