Principaux documents
S977411
(4-(DIPHENYL-HYDRAZONOMETHYL)-PHENYL)-DIMETHYL-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H21N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.422
Numéro MDL:
Autres remarques