Principaux documents
GF96303236
Quartz - fused
rod, 1.0 mm diameter, length 500 mm
Synonyme(s) :
SI617910
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 963-032-36
Longueur
500 mm
Diamètre
1.0 mm