GF59619561
Quartz - fused
rod, 2.0 mm diameter, length 200 mm
Synonyme(s) :
SI617920
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 596-195-61
Longueur
200 mm
Diamètre
2.0 mm