Principaux documents
GF91158150
Silicone Elastomer, Sheet, Thickness 1.0Mm, Size 150X150 Mm, 1 Piece
silicone elastomer, sheet, thickness 1 mm, size 150 × 150 mm
Synonyme(s) :
SI303100
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 911-581-50
Taille
150 × 150 mm
Épaisseur
1 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3