938157
Silice
hollow nanoparticles, 500 nm particle size, pore size 20 Å
Synonyme(s) :
Dioxyde de silicium
Forme
powder
Taille des particules
500 nm
Dimension de pores
20 Å pore size
pb
2230 °C (lit.)
Pf
>1600 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 1 Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable