GF89390964
Quartz - fused
rod, 20.0 mm diameter, length 500 mm
Synonyme(s) :
SI617990
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 893-909-64
Longueur
500 mm
Diamètre
20.0 mm