Principaux documents
GF49208980
Quartz - fused
tube, outside diameter 12.0 mm, length 1000 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonyme(s) :
SI617260
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 492-089-80
Longueur
1000 mm
D.E.
12.0 mm
Épaisseur de la paroi
1.0 mm