Principaux documents
GF37976147
Silicon carbide
fiber, tex number 209, length 5 m, filament diameter 0.015mm
Synonyme(s) :
SI675721
About This Item
Code UNSPSC :
11101521
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
fibers
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 379-761-47
Longueur
5 m
Diamètre
0.015 mm , filament diameter
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable