Principaux documents
GF33015978
Aluminum-silicon alloy, Al88Si12
50mm rod, 15mm diameter, extruded
Synonyme(s) :
AL137920
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 330-159-78
L × diam.
50 mm × 15 mm