GF21991855
Quartz - fused
rod, 10.0 mm diameter, length 100 mm
Synonyme(s) :
SI617975
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 219-918-55
Longueur
100 mm
Diamètre
10.0 mm