Principaux documents
GF16824427
Quartz - fused
rod, 15.0 mm diameter, length 100 mm
Synonyme(s) :
SI617980
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 168-244-27
Longueur
100 mm
Diamètre
15.0 mm