DWKWGW538VTMLA
Azlon Multi-Lingual Safety Wash Bottles With Driplok Vapor Venting
label, Methanol (in English, French, Spanish, OSHA), capacity 500 mL
Synonyme(s) :
WGW538VTMLA
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
label Methanol (in English, French, Spanish, OSHA)
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon WGW538VTMLA
Capacité
500 mL
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages