DWKWGW535VTML
Azlon Multi-Lingual Safety Wash Bottles With Driplok Vapor Venting
label, Ethanol (in English, French, Spanish), capacity 250 mL
Synonyme(s) :
WGW535VTML
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
label Ethanol (in English, French, Spanish)
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon WGW535VTML
Capacité
250 mL
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages