DWKCWH004
Azlon Double Burette Clamp
grip on rods, burette diam. 11-14 mm, polypropylene rod
Synonyme(s) :
CWH004
About This Item
Code UNSPSC :
41121808
Nomenclature NACRES :
NB.43
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene rod
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon CWH004
burette diam.
11-14 mm
Catégories apparentées
Application
For secure clamping of burettes
Caractéristiques et avantages
Anti slip and corrosion resistant