DWK227497-01G
Wheaton® Bod Bottle
capacity 300 mL, Un-numbered, bottle diam. × H 69 mm × 165 mm, pennyhead glass cap (stopper)
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
pennyhead glass cap (stopper)
Conditionnement
pkg of 24 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® 227497-01G
Diam. du flacon × H
69 mm × 165 mm
Capacité
300 mL