CLS808250
Pyrex® centrifuge tubes, conical with screw cap
capacity 50 mL, with graduations
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
cap (rubber liner)
conical bottom tube
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
case of 12
pack of 12
Fabricant/nom de marque
Corning 8082-50
Disponibilité
not available in EU
D.E. × L
28 mm × 150 mm
Diam. du bouchon
24 mm
Filetage du bouchon
24
Capacité
50 mL
Couleur
clear