CLS808215
Pyrex® centrifuge tubes, conical with screw cap
capacity 15 mL, with graduations
Synonyme(s) :
15 ml centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
cap (rubber liner)
conical bottom tube
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
case of 12
pack of 12
Fabricant/nom de marque
Corning 8082-15
Disponibilité
not available in EU
D.E. × L
17 mm × 134 mm
Diam. du bouchon
15 mm
Filetage du bouchon
15
Capacité
15 mL
Couleur
clear